Learn More
3-Bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10458630 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10152850 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107410250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-55-1
Fórmula molecular C5H4BrN
Peso molecular (g/mol) 158.00
Número MDL MFCD00006373
Clave InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
Nombre IUPAC 3-bromopyridine
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.6400g/mL
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)Br
Índice de refracción 1.5690 to 1.571
Cantidad 25 mL
Beilstein 20, 233
Gravedad específica 1.64
Información de solubilidad Solubility in water: 31g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromopyridine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.