Learn More
3-Bromopyridine, 97%, Maybridge
Código de producto. 10193733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10193733 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10193733 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04110DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H4BrN
Fórmula lineal (C5H4N)Br
Número MDL MFCD00006373
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
Clave InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Nombre IUPAC 3-bromopyridine
Peso molecular (g/mol) 158.00
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
Formula Weight (peso de la fórmula) 158
Porcentaje de pureza 97%