Learn More
Ácido 3-bromopiridina-4-carboxílico, 97 %
Código de producto. 15464027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464027 250 mg 250 miligramos
11315105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31047.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13959-02-9
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00040944
Clave InChI AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 817972
Nombre IUPAC ácido 3-bromopiridin-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(Br)C=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽235°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%