Learn More
Ácido 3-bromopiridin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 141°C to 144°C |
| Densidad | 1.813 g/mL |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 472171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |