Learn More
Ácido 3-bromopiridin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441369 5 g 5 g
15451369 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64258.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30683-23-9 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30683-23-9
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD01320380
Clave InChI KBDIRPOTVAODSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopicolinic acid, 3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromopyridine-2-carboxylicacid, 3-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 3-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem5070, bromopyridine carboxylic, acmc-1cpch, 3-bromo-2-picolinic acid
PubChem CID 2050129
Nombre IUPAC ácido 3-bromopiridin-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Densidad 1.813 g/mL
Cantidad 5 g
Beilstein 472171
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido