Learn More
3-Bromopyridine-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11906411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
11906411 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 11906411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441470010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 55758-02-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 100°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 120°C (4.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C6H3BrN2
Número MDL MFCD02683288
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
Clave InChI HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Nombre IUPAC 3-bromopyridine-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol) 183.01
PubChem CID 817694
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.