Learn More
(3-bromopiridin-2-il)metan-d2-ol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Bromopyridin-2-yl)methanol-D2 |
| CAS | 2170188-53-9 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H4 Br N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-2-pyridinemethanol-α,α-d2, (3-Bromopyridin-2-yl)methanol-D2, 3-Bromo-2-(hydroxymethyl-d2)pyridine, (3-Bromopyridin-2-yl)methan-d2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6BrNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-3,9 H,4H2/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)c1ncccc1Br |
| Nombre IUPAC | (3-bromopiridin-2-il)-dideuterometanol |
| Peso molecular (g/mol) | 190.0343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9758 g/mol |
| Mostrar más |