Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-bromopropilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493967 1 g 1 g
15403977 5 g 5 g
15413977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30646.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248.96 g/mol
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como producto intermedio primario y secundario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124215-44-7
Fórmula molecular C9H18BBrO2
Peso molecular (g/mol) 248.96
Número MDL MFCD10567053
Clave InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Densidad 1.177
Punto de ebullición 61°C to 64°C (0.35 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.96
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropylboronicacid pinacol ester