Learn More
3-Hidrobromuro de bromopropilamina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450857 100 g 100 g
11440857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23254.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5003-71-4 | C3H9Br2N | 218.92 g/mol
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrobromuro de 3-bromopropilamina se utiliza como materia prima e intermediario farmacéuticos. La homotaurina se sintetiza a partir de hidrobromuro de 3-bromopropilamina.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5003-71-4
Fórmula molecular C3H9Br2N
Peso molecular (g/mol) 218.92
Número MDL MFCD00012912
Clave InChI PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
Nombre IUPAC 3-bromopropan-1-amina; hidrobromuro
SMILES C(CN)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropylamine hydrobromide
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3906418
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.93
Porcentaje de pureza 98%