Learn More
3-Hidrobromuro de bromopropilamina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274560 100 g Frasco de vidrio 100 g
10080700 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107381000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5003-71-4 | C3H8BrN·HBr | 218.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5003-71-4
Fórmula molecular C3H8BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 218.93
Número MDL MFCD00012912
Clave InChI PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
Nombre IUPAC 3-bromopropan-1-amina; hidrobromuro
SMILES C(CN)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropylamine hydrobromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3NH2·HBr
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 149
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.