Learn More
Bromuro de (3-bromopropil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Bromopropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 3607-17-8 |
| Fórmula molecular | C21H21Br2P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (3-Bromopropyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 84074 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-bromopropil(trifenil)fosfonio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 464.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.9748 |