Learn More
Bromuro de (3-bromopropil)trifenilfosfonio, 98 %
Código de producto. 11439973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11439973 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11439973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13041.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3607-17-8
Fórmula molecular C21H21Br2P
Peso molecular (g/mol) 464.181
Número MDL MFCD00011866
Clave InChI ZAHUZZUGJRPGKW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromopropyl triphenylphosphonium bromide, 3-bromopropyltriphenylphosphonium bromide, bromo 3-bromopropyl triphenylphosphorus, phosphonium, 3-bromopropyl triphenyl-, bromide, 3-bromopropyl triphenylphosphanium bromide, 3-bromopropyl triphenylphosphonium, acmc-209ikr, bromo 3-bromopropyl triphenylphosphorane, 3-brompropyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2723862
Nombre IUPAC 3-bromopropil(trifenil)fosfonio; bromuro
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CCCBr)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Bromopropyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 225°C to 229°C
Cantidad 100 g
Beilstein 6422974
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.19
Porcentaje de pureza 98%