Learn More
Éter 3-bromopropil-2,5-xilílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropyl-2,5-xylyl Ethyl |
| CAS | 3245-55-4 |
| Fórmula molecular | C11 H15 Br O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene, 2-(3-bromopropoxy)-1,4-dimethyl-, Ether, 3-bromopropyl 2,5-xylyl (7CI,8CI), 2-(3-Bromopropoxy)-1,4-dimethylbenzene, 1-Bromo-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)-1-bromopropane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl bromide, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl bromide, 3-Bromopropyl 2,5-xylyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromopropoxi)-1,4-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 243.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0306 |