Learn More
(3-bromopropoxi)-terc-butildimetilsilano, TRC
Código de producto. 30331917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30331917 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6877105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS 89031-84-5
Fórmula molecular C9H21BrOSi
Cantidad 5 g
Sinónimo (3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
SMILES BrCCCO[Si](C(C)(C)C)(C)C
Nombre IUPAC (3-bromopropoxi)(terc-butil)dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 253.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.05