Learn More
(3-Bromopropoxi)-terc-butildimetilsilano, 97 %, estabilizado sobre carbonato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915991 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11995981 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
11905991 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89031-84-5 | C9H21BrOSi | 253.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89031-84-5 , 497-19-8
Fórmula molecular C9H21BrOSi
Peso molecular (g/mol) 253.26
Clave InChI QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
PubChem CID 607486
Nombre IUPAC 3-bromopropoxi-terc-butil-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0930g/mL
Punto de ebullición 182.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.093
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.