Learn More
3'-Bromopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Bromopropiophenone |
| CAS | 19829-31-3 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(3-Bromophenyl)-1-propanone, 3'-Bromopropiophenone, 3-Bromophenyl Ethyl Ketone, m-Bromopropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |