Learn More
3'-Bromopropiofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11479230 25 g 25 g
11469230 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11479230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16757.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19829-31-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19829-31-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Número MDL MFCD00000084
Clave InChI QSHLXVTVXQTHBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromopropiophenone, 1-3-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3-bromophenyl, m-bromopropiophenone, 1-3-bromophenyl-1-propanone, 3-bromophenyl ethyl ketone, attercop-chm at106303, pubchem19020, acmc-209f2u
PubChem CID 88272
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromopropiophenone
Punto de fusión 38°C to 41°C
Punto de ebullición 144°C to 145°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1936736
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 97%