Learn More
Cloruro de 3-bromopropionilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 15486-96-1 |
| Fórmula molecular | C3 H4 Br Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCBr |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-bromopropanoil |
| Peso molecular (g/mol) | 171.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.913 |