Learn More
3-bromopropionitrilo, TRC
Código de producto. 30343254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343254 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30343254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67889050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionitrile
CAS 2417-90-5
Fórmula molecular C3H4BrN
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
SMILES BrCCC#N
Nombre IUPAC 3-bromopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 133.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9527