Learn More
3-Bromopropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. It was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-bromopropionitrilo se empleaba como iniciador en la polimerización radicalaria por transferencia atómica del acrilonitrilo. Se utilizaba en reacciones de acoplamiento de varios fenoles aromáticos y heteroaromáticos con haluros de alquilo, acilo o benzoílo en acetonitrilo con fluoruro de cesio-celita.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropionitrile |
| Densidad | 1.615 |
| Punto de ebullición | 200°C |
| Temperatura de inflamación | 97°C (206°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
| Índice de refracción | 1.481 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3276 |
| Beilstein | 1738565 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ether. |
| Show More |