Learn More
3-Bromopropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436896 25 g 25 g
11446896 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23998.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2417-90-5 | C3H4BrN | 133.976 g/mol
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. It was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromopropionitrilo se empleaba como iniciador en la polimerización radicalaria por transferencia atómica del acrilonitrilo. Se utilizaba en reacciones de acoplamiento de varios fenoles aromáticos y heteroaromáticos con haluros de alquilo, acilo o benzoílo en acetonitrilo con fluoruro de cesio-celita.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2417-90-5
Fórmula molecular C3H4BrN
Peso molecular (g/mol) 133.976
Número MDL MFCD00001951
Clave InChI CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropionitrile, propanenitrile, 3-bromo, 2-bromoethyl cyanide, 3-bromopropiononitrile, 1-bromo-2-cyanoethane, beta-bromopropionitrile, 2-cyanoethyl bromide, propionitrile, 3-bromo, usaf do-51, beta-bromopriopionitrile
PubChem CID 17020
Nombre IUPAC 3-bromopropanonitrilo
SMILES C(CBr)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionitrile
Densidad 1.615
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.481
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 1738565
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.98
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopropionitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionitrile