Learn More
Ácido 3-bromopropiónico, TRC
Código de producto. 30329513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329513 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68770510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionic Acid
CAS 590-92-1
Fórmula molecular C3H5BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CCBr
Nombre IUPAC ácido 3-bromopropanoico
Peso molecular (g/mol) 152.97