Learn More
3-Ácido Bromopropiónico N-Hidroxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide |
| CAS | 101314-84-5 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Br N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2 |
| SMILES | OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromopropanoil)-3-hidroxipirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 250.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9637 |