Learn More
Ácido 3-bromopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10023900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10023900 100 g Frasco de plástico 100 g
10781921 10 g Frasco de vidrio 10 g
10657694 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10023900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325771000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-92-1
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00002763
Clave InChI DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
Nombre IUPAC ácido 3-bromopropanoico
SMILES OC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 63°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrCH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 256
Índice Merck 15, 1444
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina