Learn More
Ácido 3-bromopropiónico-2,2,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropanoic Acid-D4 |
| CAS | 1219799-25-3 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H Br O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-bromo- (ACI), 3-Bromopropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Bromopropionic-2,2,3,3-d4 Acid, 3-Bromopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Bromopropanoic Acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.9993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9724 g/mol |
| Mostrar más |