Learn More
3-bromopropionaldehído dimetilacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10044342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10044342 5 g Frasco de vidrio 5 g
10240543 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10044342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376260050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36255-44-4
Fórmula molecular C5H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 183.045
Número MDL MFCD00013245
Clave InChI ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
PubChem CID 118932
Nombre IUPAC 3-bromo-1,1-dimetoxipropano
SMILES COC(CCBr)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3410g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 60.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.