Learn More
Sal sódica del ácido 3-bromopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopicolinic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 1189933-55-8 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br N O2 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2.Na/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1ncccc1Br |
| Nombre IUPAC | sodio;3-bromopiridina-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.9245 |