Learn More
Anhídrido 3-bromoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromophthalic Anhydride |
| CAS | 82-73-5 |
| Fórmula molecular | C8H3BrO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3-Isobenzofurandione, 4-bromo- (9CI, ACI), 4-Bromo-1,3-isobenzofurandione (ACI), Phthalic anhydride, 3-bromo- (8CI), 3-Bromophthalic anhydride, 4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, NSC 508895 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3BrO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccc2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-benzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 227.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9266 |