Learn More
3-Bromofenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377736 1 g 1 g
11387736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11370.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2989-98-2 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2989-98-2
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00041317
Clave InChI DHMRSMNEKFDABI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromophenyl urea, 3-bromophenyl urea, unii-02r6npo627, n-3-bromophenyl urea, m-bromophenylurea, amino-n-3-bromophenyl amide, urea, 3-bromophenyl, 3-bromopheylurea, acmc-20an85
PubChem CID 18129
Nombre IUPAC (3-bromofenil)urea
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylurea
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2718463
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.06
Porcentaje de pureza 97%