Learn More
3-Bromofenilmetilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromophenyl-methyl Sulfone |
| CAS | 34896-80-5 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Br O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO2S/c1-11(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-metilsulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 235.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.935 |