Learn More
Clorhidrato de 3-bromofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 27246-81-7 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Br N2 . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(3-Bromophenyl)hydrazine Hydrochloride, m-Bromphenylhydrazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-bromofenil)hidracina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9559 |