Learn More
Clorhidrato de 3-bromofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445517 100 g 100 g
11425517 5 g 5 g
11435517 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23510.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27246-81-7
Fórmula molecular C6H8BrClN2
Peso molecular (g/mol) 223.50
Número MDL MFCD00012933
Clave InChI RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
Nombre IUPAC (3-bromofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3565829
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.51
Porcentaje de pureza 98%