Learn More
Ácido 3-bromofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 89598-96-9 |
| Fórmula molecular | C6H6BBrO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (3-bromofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9644 |