Learn More
3-Bromofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446390 5 g 5 g
11456390 25 g 25 g
11466390 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11446390 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20189.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31938-07-5
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00001906
Clave InChI UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
PubChem CID 36023
Nombre IUPAC 2-(3-Bromofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylacetonitrile
Punto de fusión 25°C to 28°C
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación 126°C (259°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 5 g
Número UN UN3449
Beilstein 2355439
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%