Learn More
3-Bromofenilacetona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10455862 5 g 5 g
10606384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21906-32-1 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21906-32-1
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.08
Número MDL MFCD00210400
Clave InChI FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromophenyl propan-2-one, 3-bromophenylacetone, 1-3-bromophenyl-2-propanone, 1-3-bromophenyl acetone, 2-propanone, 1-3-bromophenyl, 3-bromophenyl acetone, ksc492m0h, 1-3-bromo-phenyl propan-2-one
PubChem CID 2734093
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylacetone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5570 to 1.56
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido