Learn More
Ácido 3-bromofenilacético, TRC
Código de producto. 30329285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329285 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30329285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6864155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylacetic Acid
CAS 1878-67-7
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-bromofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629