Learn More
Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475626 5 g 5 g
11485626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20758.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-67-7
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00004330
Clave InChI KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
PubChem CID 74653
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-bromofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylacetic acid
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2045104
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%