Learn More
Isotiocianato de 3-bromofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372317 5 g 5 g
11382317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09871.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2131-59-1 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2131-59-1
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD00004803
Clave InChI ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
PubChem CID 16481
Nombre IUPAC 1-bromo-3-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenyl isothiocyanate
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.685
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2081173
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%