Learn More
3-Bromophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507874 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10507874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S04141DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenyl isothiocyanate
CAS 2131-59-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4BrNS
Fórmula lineal BrC6H4NCS
Número MDL MFCD00004803
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
Clave InChI ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
Nombre IUPAC 1-bromo-3-isotiocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 214.08
PubChem CID 16481
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%