Learn More
Isocianato de 3-bromofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358725 1 g 1 g
11368725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12292.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23138-55-8
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00002014
Clave InChI VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
Nombre IUPAC 1-bromo-3-isocianatobenceno
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenyl isocyanate
Densidad 1.586
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5855
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2802537
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 98%