Learn More
3-Isocianato de bromofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10636871 5 g 5 g
10382823 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23138-55-8
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00002014
Clave InChI VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
Nombre IUPAC 1-bromo-3-isocianatobenceno
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5860g/mL
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NCO
Índice de refracción 1.5835 to 1.5865
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.586
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido