Learn More
3-bromofenol, TRC
Código de producto. 30343349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343349 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68636010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenol
CAS 591-20-8
Fórmula molecular C6 H5 Br O
Cantidad 10 g
Sinónimo Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 3-bromofenol
Peso molecular (g/mol) 173.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9524