Learn More
3-Bromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11472627 250 g 250 g
11452627 10 g 10 g
11462627 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11472627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14849.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromofenol actúa como inhibidor enzimático. Se utiliza en la preparación de éster de 3-bromofenilo por reacción con cloruro de benzoílo en presencia de trietilamina como catalizador. Desempeña un papel importante como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua, álcali, etanol, éter y cloroformo. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-20-8
Fórmula molecular C6H5BrO
Peso molecular (g/mol) 173.01
Número MDL MFCD00002253
Clave InChI MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
Nombre IUPAC 3-bromofenol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenol
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.63
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5972
Cantidad 250 g
Beilstein 1853950
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1428
Información de solubilidad Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Bromophenol