Learn More
3-Bromofenetol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469387 10 g 10 g
11479387 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21418.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2655-84-7 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2655-84-7
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00274287
Clave InChI LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenetole, benzene, 1-bromo-3-ethoxy, m-bromophenetole, 3-bromophenyl ethyl ether, 1-bromo-3-ethoxy-benzene, 3-bromoethoxybenzene, 3-bromphenyl ethyl ether, phenetole, m-bromo, m-bromphenetol, 3-ethoxybromobenzene
PubChem CID 75867
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etoxibenceno
SMILES CCOC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenetole
Densidad 1.41
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación 83°C (182°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 98%