Learn More
Alcohol 3-bromofenetílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591282 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591282 1 g Frasco de vidrio 1 g
10427972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10388983 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28229-69-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28229-69-8
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00191857
Clave InChI PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
PubChem CID 2734090
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenethyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4780g/mL
Punto de ebullición 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5730 to 1.575
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.478
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenethylalcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.