Learn More
3-bromofenantreno, TRC
Código de producto. 30346510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346510 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30346510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6788582MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Fórmula molecular C14H9Br
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Nombre IUPAC 3-bromofenantreno
Peso molecular (g/mol) 257.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9888