Learn More
Bromuro de 3-bromofenacilo, TRC
Código de producto. 30348115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348115 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6888481G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenacyl Bromide
CAS 18523-22-3
Fórmula molecular C8H6Br2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-bromofenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 277.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.88