Learn More
Bromuro de 3-bromofenacilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromophenacyl Bromide |
| CAS | 18523-22-3 |
| Fórmula molecular | C8H6Br2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3-bromofenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 277.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.88 |