Learn More
Bromuro de 3-bromofenacilo, TRC
Código de producto. 30330651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330651 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30330651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB688848250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenacyl Bromide
CAS 18523-22-3
Fórmula molecular C8H6Br2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-bromofenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 277.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.88