Learn More
3-bromopentano, TRC
Código de producto. 30331890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30331890 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30331890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68714550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Bromopentane
CAS 1809-10-5
Fórmula molecular C5H11Br
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Pentyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCC(Br)CC
Nombre IUPAC 3-bromopentano
Peso molecular (g/mol) 151.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0044
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.